Fortfahren mit
86296
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, Carboxylat-modifiziert, FITC-markiert
size: 1 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 733.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 733.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Application
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-markedsize: 1 μm is used for equipment particle size calibration with fluorescence detection.
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Other Notes
Fluorescent marker for macrostructures, e.g. microtubules[1]; Aldehyde modification for coupling with amines[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
903059028794272
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
surface coverage
-
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
surface coverage
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
fluorescence
λex 633 nm; λem 672 nm
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
W T Müller et al.
Science (New York, N.Y.), 268(5208), 272-273 (1995-04-14)
Highly localized chemical catalysis was carried out on the surface groups of a self-assembled monolayer with a scanning probe device. With the use of a platinum-coated atomic force microscope tip, the terminal azide groups of the monolayer were catalytically hydrogenated
T J Mitchison
Science (New York, N.Y.), 261(5124), 1044-1047 (1993-08-20)
Microtubule polarity arises from the head-to-tail orientation of alpha-beta tubulin heterodimers in the microtubule lattice. The identity of the polypeptide at each end of the microtubule is unknown, but structural models predict that the beta-tubulin end contains an exchangeable guanosine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
86296-5ML-F04061837793448