Fortfahren mit
83875
D-Ribose-5-Phosphat Dinatriumsalz Dihydrat
≥99% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 198.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 614.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9Na2O8P · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
CHF 198.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
impurities
≤5% solvent (ethanol, methanol), 6-15% water
color
light yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.2H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;/m0..../s1
InChI key
ROFJYRUKQPRHKK-WFAHMUOKSA-L
Application
D-Ribose 5-phosphate is used as a substrate to identify, differentiate and characterize ribose-5-phosphate isomerase(s) and phosphopentomutase(s). Ribose 5-phosphate is used to study the processes and effects of glycation in vivo and in vitro.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
For the synthesis of 5-phospho-D-ribosyl α-1-pyrophosphate; Isolation of transketolase[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8389983895R7750
assay
≥99% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
light yellow
color
white to light beige
color
white
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. Gross et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 7428-7428 (1983)
A Mocali et al.
European journal of biochemistry, 180(1), 213-219 (1989-03-01)
Transketolase has been purified for the first time from human leukocytes, according to a new procedure which consists of three conventional steps. The enzyme was finally detached from CM-cellulose by specific elution with a D-xylulose-5-phosphate/D-ribose-5-phosphate mixture and the isolated product
Nisreen Wahwah et al.
Scientific reports, 10(1), 19907-19907 (2020-11-18)
Cisplatin is a mainstay of cancer chemotherapy. It forms DNA adducts, thereby activating poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) to initiate DNA repair. The PARP substrate NAD+ is synthesized from 5-phosphoribose-1-pyrophosphate (PRPP), and we found that treating cells for 6 h with cisplatin reduced
Global Trade Item Number
SKUGTIN
486779-100MG04061833280454
83875-250MG04061833005880
83875-1G04061833005873