Fortfahren mit
79403
Phosphatidylinositol Natriumsalz
from soybean
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylinosit Natriumsalz, PI, PtdIns
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8307111
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
soybean
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
composition
16:0, ~35% , 18:0, ~8% , 18:1, ~7% , 18:2, ~40% , 18:3, ~5%
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H87O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);/q;+1/p-1/t37-,40-,41-,42+,43-,44-,45-;/m1./s1
InChI key
OSYCDGBQPGKSOV-GJCFFWOHSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79401P5766840044P
Soy PI Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840044P
Soy PI
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0%
assay
>99% (TLC)
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
-
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
liquid
form
solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frederik Kappelt et al.
Biology open, 9(7) (2020-07-18)
Lipids are the building blocks for cellular membranes; they provide signalling molecules for membrane dynamics and serve as energy stores. One path of their synthesis is initiated by glycerol-3-phosphate acyltransferase (GPAT), which in Dictyostelium resides on the endoplasmic reticulum. When
Mutian Jia et al.
Nature immunology, 21(7), 727-735 (2020-06-17)
Stimulator-of-interferon genes (STING) is vital for sensing cytosolic DNA and initiating innate immune responses against microbial infection and tumors. Redox homeostasis is the balance of oxidative and reducing reactions present in all living systems. Yet, how the intracellular redox state
Min Wang et al.
Molecular psychiatry, 26(2), 694-709 (2018-12-12)
Adult hippocampal neurogenesis, a process considered important for hippocampal function, is regulated at multiple molecular levels. Mutations in the gene encoding the WD40 repeat-containing protein WDR81 are associated with neurological disorders, including cerebellar ataxia, mental retardation, quadrupedal locomotion syndrome (CAMRQ2)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
379387-5G04061831837063
379387-25G04061831837056
100629001004022536008493
100629010004022536008509
79403-5MG04061832952093
79403-25MG04061832952079
Questions
  1. Hallo, wir haben das Produkt bei uns im Labor. Können Sie mir bitte etwas zur Löslichkeit sagen. --> welches Lösungsmittel, Konzentration ?
    1 answer
    1. The solubility of the item is chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL.