Fortfahren mit
73353
Atto 647N-iodacetamid
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
product line
BioReagent
form
solid
mol wt
Mw 969 g/mol
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 644 nm; λem 661 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 647N ist ein ausgezeichneter Fluoreszenzfarbstoff mit starker molekularer Absorption (150.000) und Quantenausbeute (0.65) sowie ausreichend großem Stokes-Shift. Atto 647 N zeichnet sich durch hohe Photo- und Thermostabilität aus.
Absorption und Fluoreszenz sind unabhängig vom pH-Wert, zumindest in dem am meisten relevanten Bereich von pH 4 bis 11. Das Iodacetamidderivat reagiert, wie die Maleinimide, dadurch, daß die Sulfhydrylgruppe eine Thioetherbindung bildet. Es wird überwiegend für das Labeling von Cysteinresten von Proteinen verwendet.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S E D Webb et al.
Optics express, 16(25), 20258-20265 (2008-12-10)
We combine single molecule fluorescence orientation imaging with single-pair fluorescence resonance energy transfer microscopy, using a total internal reflection microscope. We show how angles and FRET efficiencies can be determined for membrane proteins at the single molecule level and provide
Marina I Giannotti et al.
Biomacromolecules, 12(7), 2524-2533 (2011-05-25)
Nanopharmaceutics composed of a carrier and a protein have the potential to improve the activity of therapeutical proteins. Therapy for lysosomal diseases is limited by the lack of effective protein delivery systems that allow the controlled release of specific proteins
STED microscopy to monitor agglomeration of silica particles inside A549 cells.
Schubbe, S., et al.
Advanced Engineering Materials, 12, 417-422 (2010)