Fortfahren mit
73341
Echinenon
≥95.0% (HPLC), solid
Synonym(e):
β,β-Carotin4-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 800.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H54O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-083-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2030114
CHF 800.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Echinenon, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 459 nm±5 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H54O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-36-34(5)22-15-28-39(36,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-37-35(6)38(41)27-29-40(37,9)10/h11-14,16-21,23-26H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+
InChI key
QXNWZXMBUKUYMD-QQGJMDNJSA-N
General description
Echinenone is a carotenoid with a conjugated carbonyl group. Echinenone (4-keto-β-carotene) is a monoketo compound, is an intermediate between β-carotene and canthaxanthin in animals. It is one of the major carotenoids of Anabaena sp., and also present in Micrococcus roseus. It is located in the thylakoid membrane of Anabaena. The conversion of β-carotene to echinenone is catalysed by CrtO, a β-carotene ketolase.
Application
Echinenone may be used as an external standard for the extraction of carotenoid from plasma samples. It may also been used as an internal standard, added to samples for extraction and quantification.
Biochem/physiol Actions
Echinenone binds to glocobacter rhodopsin and functions as a light harvesting antenna in Gloeobacter violaceous.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47999C636852444
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UV absorption
λ: 459 nm±5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
λ: 438-442 nm Amax
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
λ
-
λ
-
λ
in ethanol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
73341-1MG04061826688090