Fortfahren mit
71238
Natriumalginat aus Braunalgen
BioReagent, suitable for immobilization of micro-organisms
Synonym(e):
Algin, Alginsäure Natriumsalz aus Braunalgen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 49.00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 187.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 617.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 49.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
algae (brown)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
ign. residue
≤30%
loss
≤15% loss on drying
color
white to light beige
pH
6.0-8.0 (10 mg/mL in H2O)
suitability
in accordance for gelation test, suitable for immobilization of micro-organisms
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Application
Alignat, ein Molekül mit einer kolloidalen Polyuronsäurestuktur, das zur Gelbildung in der Lage ist, wird bei der Herstellung von kolloidalen, biologisch abbaubaren Strukturen wie Gelen, Biofilmen, Kügelchen, Nanoteilchen und Mikrokapseln, die für Anwendungen von gelbasierten Trennungstechnologien bis hin zur Arzneimittelabgabe und Zellkonservierung geeignet sind, eingesetzt.
Other Notes
Eine geradkettige, hydrophile, kolloidale Polyuronsäure aus Glucuron- und Mannuronsäureresten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Immobilisierung von Zellen[1] oder Enzymen; die Alginat-Matrix kann durch die Zugabe eines Chelatbildners verflüssig werden, wodurch die Rückgewinnung von anwachsenden Kolonien, ohne ihr anhaltendes Wachstum zu beeinträchtigen, ermöglicht wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2033180947PHR1471
biological source
algae (brown)
biological source
algae (brown)
biological source
algae (marine)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
suitability
in accordance for gelation test, suitable for immobilization of micro-organisms
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumalginat aus Braunalgen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W292818-4KG-K04061837517990
W292818-20KG-K04061837862205
W292818-1KG-K04061837862199
W292818-SAMPLE-K04061837518003
1570406-3AMP04061838743084
589585010004065267180823
589585200004065267180847
279544-1L04061826211366
279544-2L04061826211373
100996250004022536014050
100996602504022536014081
100997602504022536014166
100997250004022536014135
100996919004022536014104
100997400004027269677541
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What species of brown algae is this derived from? E.g. laminaria hyperborea or macrocystis pyrifera or something else?
    1 answer
    1. This product is extracted from a seaweed from Norway. Further taxonomic classification is not determined.
      Helpful?
  2. Is the sodium alginate sterile (sterile filtrated)?
    1 answer
    1. The product is provided as a powder. It is not sterilized as part of the manufacturing process, and we do not make any claims that it is sterile.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the density of alginate 71238?
    1 answer
    1. The density of this product is not determined.
      Helpful?
  5. Can this product be used for gastronomic application, if not can you recommend high G alginate that can be.
    1 answer
    1. Alginic acid sodium salt from brown algae is not recommended for gastronomic applications. No alginic acid products are offered that are suitable for this type of use.
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  7. What is the viscosity of the alginate?
    1 answer
    1. The viscosity is not determined for this product on a lot specific basis. However, the viscosity is generally between 100 - 200 mPa sec for a 1% solution at 20°C. Please note that the viscosity is not a listed test specification and has not been validated.
      Helpful?
  8. What is the viscosity of this product?
    1 answer
    1. The viscosity of product is not tested on a lot specific basis, however historical values indicate a range of 100 - 200 cP at 1% in water, 20 °C.
      Helpful?
  9. WHAT IS THE MANNURONIC ACID TO GULURONIC ACID (M/G) RATIO OF THIS PRODUCT (71238)?
    1 answer
    1. The guluronic acid content in this product is approximately 70 % and the mannuronic acid content is approximately 30 %
      Helpful?
  10. What is the average molecular weight?
    1 answer
    1. The molecular weight is approx. 100,000 - 200,000 g/moL.