Fortfahren mit
70425
Atto 590
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H39ClN2O9
Molekulargewicht:
691.17
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 595-601 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto-Farbstoffe wurden entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an Sensitivität zu genügen. Eine einmalige Kombination von Vorteilen macht sie zu bevorzugten Werkzeugen für alle Arten von Markierungen und einige Eigenschaften bieten besondere Vorzüge in der Einzelmoleküldetektion. Atto-Farbstoffe basieren auf rigiden Strukturen und zeigen keine cis-trans-isomerisierung. Letztere vermindert bei vielen anderen Fluorophoren die Helligkeit des Signals und führt zur Beeinflussbarkeit durch Umweltbedingungen, bspw. zu spektralen Verschiebungen bei der Konjugation.
Atto 590 hat eine molekulare Absorption von 120.000 und einen QY von 80% in Wasser (90% in Ethanol). Die Abklingzeit beträgt 3.7 ns.
Wird in der Fluorescence Energy Transfer (FRET) Microskopie eingesetzt.[1]
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
759994198628923
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
powder
form
powder
form
-
form
film
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (coupling of degree)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Matthew Antonik et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(13), 6970-6978 (2006-03-31)
We establish a probability distribution analysis (PDA) method for the analysis of fluorescence resonance energy transfer (FRET) signals to determine with high precision the originating value of a shot-noise-limited signal distribution. PDA theoretical distributions are calculated explicitly including crosstalk, stochastic
D Wildanger et al.
Journal of microscopy, 236(1), 35-43 (2009-09-24)
The advent of supercontinuum laser sources has enabled the implementation of compact and tunable stimulated emission depletion fluorescence microscopes for imaging far below the diffraction barrier. Here we report on an enhanced version of this approach displaying an all-physics based
Uffe V Schneider et al.
Nucleic acids research, 38(13), 4394-4403 (2010-03-27)
Twisted intercalating nucleic acid (TINA) is a novel intercalator and stabilizer of Hoogsteen type parallel triplex formations (PT). Specific design rules for position of TINA in triplex forming oligonucleotides (TFOs) have not previously been presented. We describe a complete collection
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70425-1MG-F04061823369466