Fortfahren mit
69037
Ureidobernsteinsäure
98.0-102.0% (T)
Synonym(e):
N-Carbamoyl-DL-asparaginsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 880.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’700.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH(NHCONH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-096-6
Beilstein/REAXYS Number:
1726861
MDL number:
CHF 880.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
98.0-102.0% (T)
mp
~175 °C (dec.)
format
neat
SMILES string
NC(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12)
InChI key
HLKXYZVTANABHZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of pyrimidine biosynthesis, alanine, aspartate and glutamate metabolism.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9429550170L6661
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
98.0-102.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
88.0-92.0%
mp
~175 °C (dec.)
mp
170-175 °C (dec.)
mp
195-210 °C (dec.)
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
André B P van Kuilenburg et al.
Clinical chemistry, 50(11), 2117-2124 (2004-09-18)
The concentrations of the pyrimidine "de novo" metabolites and their degradation products in urine are useful indicators for the diagnosis of an inborn error of the pyrimidine de novo pathway or a urea-cycle defect. Until now, no procedure was available
L D Fairbanks et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 732(2), 487-493 (1999-10-12)
Leflunomide is an immunomodulatory drug which acts by inhibiting dihydroorotic acid dehydrogenase, the fourth enzyme of pyrimidine biosynthesis. We modified our high-performance liquid chromatography method to demonstrate that the principal metabolite in mitogen-stimulated human T-lymphocytes incubated with leflunomide was not
Amy J Rice et al.
Analytical biochemistry, 441(1), 87-94 (2013-06-19)
Dihydroorotase (DHOase) is the third enzyme in the de novo pyrimidine biosynthesis pathway and is a potential new antibacterial drug target. No target-based high-throughput screening (HTS) assay for this enzyme has been reported to date. Here, we optimized two colorimetric-based
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69037-500MG04061832404929
69037-100MG04061832404912