Fortfahren mit
64625
Methocel® MC
medium viscosity, Methoxyl content 27.5-31.5 %
Synonym(e):
Methylzellulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 439.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 439.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
composition
Methoxyl content, 27.5-31.5%
color
white to off-white
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0262M0430M0555
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
composition
Methoxyl content, 27.5-31.5%
composition
-
composition
-
composition
-
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
1,125-2,100 cP, 2 % in water(20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methocel® MC
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)