Fortfahren mit
64605
Methocel® A15 LV
27.5-31.5% methoxyl basis
Synonym(e):
Methylzellulose, Methylcellulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 72.10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 289.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 72.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
concentration
27.5-31.5% (methoxyl)
color
white to off-white
viscosity
10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Legal Information
Methocel is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0262M0555M0430
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
viscosity
10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
1,125-2,100 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
concentration
27.5-31.5% (methoxyl)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methocel® A15 LV
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7753-50MG04061834062363
M7753-500MG04061834062356
M7753-100MG04061834062349
64605-500G-F04061835365807
64605-100G-F04061835365791