Fortfahren mit
61229
Stearoyl-L-carnitin
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-octadecanoylester, C18-Carnitin, Octadecanoyl-L-carnitin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H49NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
7309670
Assay:
≥97.0% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H49NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h23H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI key
FNPHNLNTJNMAEE-HSZRJFAPSA-N
Biochem/physiol Actions
Stearoylcarnitine is found in significantly greater amounts in patients with carnitine palmitoyltransferase II deficiency. Carnitine palmitoyltransferase, in conjunction with acyl-CoA synthetase and carnitine/acylcarnitine translocase, provides the mechanism whereby long-chain fatty acids are transferred from the cytosol to the mitochondrial matrix to undergo beta-oxidation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
508926125161367
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
optical activity
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearoyl-L-carnitin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
61229-50MG04061833411483
61229-10MG04061833380949