Fortfahren mit
55472
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-amino-capronsäure-N-succinimidylester
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-amino-hexansäure-N-succinimidylester, N-Succinimidyl N-(2,4-dinitrophenyl)-6-amino-capronat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 218.00
CHF 163.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
CHF 163.50
ListenpreisCHF 218.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O8/c21-14-7-8-15(22)18(14)28-16(23)4-2-1-3-9-17-12-6-5-11(19(24)25)10-13(12)20(26)27/h5-6,10,17H,1-4,7-9H2
InChI key
IYBNUJCDIAGXNX-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminocaproic acid N-succinimidyl ester is an amine-reactive DNP-X succinimidyl ester that may be used to create bioconjugates that may be detected with anti-dinitrophenyl (anti-DNP) antibodies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0927830530863177
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
85%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)