Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’910.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Level
description
particle mass concentration 40 - 55 mg/mL
bp
212 °C
mp
32 °C
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Aminfunktionalisierte magnetische Mikropartikel sind eine für die Beschreibung der Teilchengrößenverteilung (PSD) entwickelte Teilchengrößennorm von Proben.
Das Produkt ist superparamagnetisch und umfasst Teilchen mit Eisenoxidkern und Silanbeschichtung. Partikel des Typs BioMag® Plus haben einen Durchmesser von ca. 1 Mikron.
Das Produkt ist superparamagnetisch und umfasst Teilchen mit Eisenoxidkern und Silanbeschichtung. Partikel des Typs BioMag® Plus haben einen Durchmesser von ca. 1 Mikron.
Application
Verwendung für Entwicklung und Tests von Instrumenten in Partikelgröße.
Weitere Verwendung in mikrofluidischen Biosensoren als Plattform zum Immobilisieren von bioaktiven Materialien für die Quantifizierung von:
Darüber hinaus wird dieses Produkt bei der elektrochemischen Bestimmung von Arzneimittelrückständen in tierischen Geweben angewandt.
Weitere Verwendung in mikrofluidischen Biosensoren als Plattform zum Immobilisieren von bioaktiven Materialien für die Quantifizierung von:
- Mykotoxinen in Obst[1] und Futtermitteln
- aus Flusswasserproben hervorgehenden Verunreinigungen
- Pilzerregern in Obst
Darüber hinaus wird dieses Produkt bei der elektrochemischen Bestimmung von Arzneimittelrückständen in tierischen Geweben angewandt.
Features and Benefits
- Eignung für routinemäßige Instrumenten-Kalibrierungsprüfungen, Tests und Korrekturen
- als unverdünnte Probe in Packungseinheiten von 10 mL erhältlich
Legal Information
BioMag is a registered trademark of Polysciences, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| bp 212 °C | bp - | bp 212 °C | bp - |
| mp 32 °C | mp - | mp 32 °C | mp - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) glass & ceramic | application(s) glass & ceramic | application(s) glass & ceramic | application(s) environmental |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Modified paramagnetic beads in a microfluidic system for the determination of zearalenone in feedstuffs samples
Panini NV, et al.
Food Chemistry, 125(2), 791-796 (2011)
Microfluidic immunosensor with micromagnetic beads coupled to carbon-based screen-printed electrodes (SPCEs) for determination of Botrytis cinerea in tissue of fruits
Fernandez-Baldo MA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(21), 11201-11206 (2010)
Nanostructured voltammetric sensor for ultra-trace anabolic drug determination in food safety field
Regiart M, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 188, 1241-1249 (2013)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 53572-10ML-F | 04061837790607 |