Fortfahren mit
5145
CytoSoft®
Elastic Moduli 64 kPa
Synonym(e):
CytoSoft-Produkt, CytoSoft-Technologie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 199.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
231-130-8
NACRES:
NA.75
Form:
solid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
CHF 199.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
irradiated
form
solid
packaging
pack of 5 plates
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacity
2.0-3.0 mL
size
6 wells
surface area
9.5 cm2
solubility
water: insoluble
General description
Die Steifigkeit des Substrats, an dem Zellen anhaften, kann eine tiefgreifende Wirkung auf Zellmorphologie und Genexpressionen haben. Die CytoSoft®-Produkte bieten ein Hilfsmittel, um Zellen auf Substraten unterschiedlicher Steifigkeit zu kultivieren, die eine große physiologische Bandbreite abdecken. Auf dem Boden jeder Vertiefung befindet sich eine dünne Schicht eines speziell formulierten, biokompatiblen Silikons, dessen E-Modul (Steifigkeit) sorgfältig gemessen wird. Die Oberflächen der Gele in CytoSoft®-Produkten werden funktionalisiert, um kovalente Bindungen mit Aminen auf Proteinen bilden zu können. Diese chemische Funktionalisierung ist stabil und für die Reaktion ist kein Katalysator erforderlich; dies ermöglicht die Beschichtung von Geloberflächen mit Matrixproteinen und Beschichtungszellen.
Die Silikonsubstrate der CytoSoft®-Produkte sind optisch transparent und weisen eine geringe Eigenfluoreszenz auf. Die Silikonschicht in den Wells ist jeweils fest an den Boden der Vertiefung gebunden. Anders als Hydrogele (wie etwa Polyacrylamid-Gele) neigen Silikongele nicht zur Hydrolyse, trocknen nicht ein, quellen nicht auf und sind widerstandsfähig und beständig gegen Zerreißen oder Rissbildung; ihre E-Module (Steifigkeiten) bleiben auch bei längerer Lagerung fast unverändert.
CytoSoft®-Produkte ermöglichen das Ernten von Zellen unter Verwendung von Enzymen wie Trypsin und Collagenase. Während oder nach der Enzymbehandlung findet kein biochemischer Abbau des Substrats statt, und es verbleiben keine Substratrückstände in der von einer CytoSoft®-Platte gewonnenen Probe.
Dieses CytoSoft®-Produkt (Bestell-Nr. 5145) besitzt ein E-Modul von ca. 64 kPa in einer standardmäßigen 6-Well-Platte mit flachem Boden. Die Dicke des Silikongels entspricht einheitlich einer ~0,5 mm dicken Silikonschicht in jeder Vertiefung und ist mit Kulturen von Säugerzellen voll kompatibel. Die Platten sind einzeln verpackt, durch Bestrahlung sterilisiert und in Packungseinheiten zu je 5 Platten erhältlich.
Legal Information
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
514351425141
sterility
irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
packaging
pack of 5 plates
packaging
pack of 5 plates
packaging
pack of 5 plates
packaging
pack of 5 plates
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
size
6 wells
size
6 wells
size
6 wells
size
6 wells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CytoSoft®
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
CytoSoft® modulus plates analyze substrate stiffness effects on cell behavior across a physiological range for mechanobiology research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
377031-250ML04061837751240
801553025004022536368078
5145-5EA04061832492957