Fortfahren mit
49225
αα-D-Glucose-1,6-bisphosphat Kaliumsalz Hydrat
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
α-D-Glucose-1,6-diphosphat Kaliumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 780.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10K4O12P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.48 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
CHF 780.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
impurities
≤15% water
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14O12P2.4K/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;/m1..../s1
InChI key
OVRXVCAVDXBPQT-QMKHLHGBSA-J
Application
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate is used in the identification, differentiation and characterization of α-phosphoglucomutase(s), β-phosphoglucomutase(s) and α- and β-hexoglucomutase(s).
Biochem/physiol Actions
Metabolite formed via the activity of Glucose-1,6-biphosphate synthase. Glucose-1,6-biphosphate (G-1,6-BP) acts as an inhibitor of hexokinase function and an activator of phosphofructokinase-1 and pyruvate kinase. G-1,6-BP also acts as a coenzyme for phosphoglucomutate and a cofactor for phosphopentomutase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G6893G5875345646
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% dry basis
assay
≥99% (1H-NMR)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless (OECD Test Guideline 105)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤15% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jessica P Lao et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(2), 413-423 (2018-12-12)
Phosphomannomutase 2 Deficiency (PMM2-CDG) is the most common monogenic congenital disorder of glycosylation (CDG) affecting at least 800 patients globally. PMM2 orthologs are present in model organisms, including the budding yeast Saccharomyces cerevisiae gene SEC53 Here we describe conserved genotype-phenotype
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49225-10MG04061832385082
49225-50MG04061832385099