Fortfahren mit
46121
Resorufinethylether
suitable for fluorescence, ≥95% (UV)
Synonym(e):
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-on, Ethoxyresorufin, O7-Ethylresorufin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 628.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.24
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
225973
CHF 628.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (UV)
form
solid
mp
223-225 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 464 nm; λem 540 nm in methanol(lit.), λex 571 nm; λem 585 nm in dealkylase(lit.)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
InChI key
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Ethoxyresorufin (7-ER) is a substrate used in environmental toxicology studies to monitor ethoxyresorufin-O-deethylase catalytic activity in the EROD assay. The EROD assay monitors the induction of the xenobiotic-metabolizing enzyme cytochrome P-450 (CYP) 1A1 and is a widely used biomarker for exposure of wildlife to substances that bind the aryl hydrocarbon (Ah) receptor. It provides evidence of receptor-mediated induction of cytochrome P450-dependant monooxygenases (the CYP1A subfamily specifically) by xenobiotic chemicals.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Dealkylase substrate for the microfluorimetric analysis of microsomal cytochrome P-450[1][2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E3763M1544B1532
assay
≥95% (UV)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorufinethylether
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)