Fortfahren mit
45405
(±)-Equol
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, 4′,7-Dihydroxy-isoflavan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 550.00
CHF 412.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
87752
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
solid
CHF 412.50
ListenpreisCHF 550.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
InChI
1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
InChI key
ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
Metabolite of daidzein. Weak estrogenic agonist, and competitive inhibitor of 17β-estradiol at the estradiol receptor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
304084775254826
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)