Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 150.00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 699.00 CHF 524.25 |
Über diesen Artikel
Produktname
N-Octanoyl-L-Homoserinlacton, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -28±3°, c = 0.2 in methanol
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
JKEJEOJPJVRHMQ-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]/D -28±3°, c = 0.2 in methanol | optical activity [α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol | optical activity [α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol | optical activity - |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color white |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Octanoyl-L-Homoserinlacton
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?