Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 118.00 CHF 88.50 |
Über diesen Artikel
CHF 88.50
ListenpreisCHF 118.00Sparen Sie 25%description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
mol wt
630.95 g/mol
technique(s)
dialysis: suitable, enzyme immunoassay: suitable, protein purification: suitable
mp
~160 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) dialysis: suitable, protein purification: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable, titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98.0% (AT) | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (AT) |
| mol wt 630.95 g/mol | mol wt 322.37 g/mol | mol wt 630.95 g/mol | mol wt - |
| mp ~160 °C | mp 185-188 °C (lit.), 185-190 °C | mp ~160 °C | mp - |
| description cationic | description cationic | description cationic | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyldioctadecylammoniumbromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 40165-5G | 04061833348390 |
| 40165-25G | 04061833416990 |