Fortfahren mit
37161
L-β,γ-Dihexadecyl-α-cephalin
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
1,2-Dihexadecyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin, 3-sn-Phosphatidylethanolamin, 1,2-dihexadecyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’350.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H78NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.99
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-782-1
Beilstein/REAXYS Number:
2029302
MDL number:
CHF 1’350.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
functional group
amine
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
InChI key
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Johanna Detzner et al.
Microorganisms, 7(11) (2019-11-23)
Shiga toxin (Stx) producing Escherichia coli (STEC) cause the edema disease in pigs by releasing the swine-pathogenic Stx2e subtype as the key virulence factor. Stx2e targets endothelial cells of animal organs including the kidney harboring the Stx receptor glycosphingolipids (GSLs)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
37161-100MG04061832793320
37161-1G04061826652480