Fortfahren mit
369A-1
Phosphohiston H3 (PHH3) Rabbit Polyclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (369A-14), vial of 0.5 mL concentrate (369A-15), bottle of 1.0 mL predilute (369A-17), vial of 1.0 mL concentrate (369A-16), bottle of 7.0 mL predilute (369A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Phosphohiston H3 (PHH3) ist ein Haupt-Histonprotein, das gemeinsam mit anderen Histonen die Protein-Hauptbestandteile des Chromatins in eukaryotischen Zellen bildet. Phosphohiston H3 ist in Säugerzellen während der Interphase unbedeutend, erreicht aber während der Mitose eine maximale Chromatin-Kondensation.[1] Immunhistochemische Studien haben gezeigt, dass insbesondere Anti-PHH3 das Haupt-Histonprotein H3 nur dann erkannte, wenn die Phosphorylierung bei Serin 10 oder Serin 28 erfolgte. Außerdem zeigten Studien keine Phosphorylierung am Histon H3 während der Apoptose.[2] Daher kann PHH3 als mitotischer Marker dienen, um mitotische Zellen von apoptotischen Körperchen und Resten des karyorrhektischen Kernzerfalls zu unterscheiden, was ein äußerst nützliches Hilfsmittel bei der Diagnose von Tumorgraden sein kann, insbesondere bei Tumoren des zentralen Nervensystems, der Haut und der Weichgewebe, bei gynäkologischen Tumoren und bei gastrointestinalen Stromatumoren (GIST).[3][4][5]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3-7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Phosphohiston H3 (PHH3)-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 369S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Howard Colman et al.
The American journal of surgical pathology, 30(5), 657-664 (2006-05-16)
Distinguishing between grade II and grade III diffuse astrocytomas is important both for prognosis and for treatment decision-making. However, current methods for distinguishing between grades based on proliferative potential are suboptimal, making identification of clear cutoffs difficult. In this study
Yoo-Jin Kim et al.
American journal of clinical pathology, 128(1), 118-125 (2007-06-21)
Mitotic activity is one of the most reliable prognostic factors in meningiomas. The identification of mitotic figures (MFs) and the areas of highest mitotic activity in H&E-stained slides is a tedious and subjective task. Therefore, we compared the results from
Histone phosphorylation and chromatin structure during mitosis in Chinese hamster cells.
L R Gurley et al.
European journal of biochemistry, 84(1), 1-15 (1978-03-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
369A-12-VENT04061838385277
369A-180841683139447
369A-150841683139416
369A-170841683139430
369A-160841683139423
369A-140841683139409