Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (338A-74), vial of 0.5 mL concentrate (338A-75), bottle of 1.0 mL predilute (338A-77), vial of 1.0 mL concentrate (338A-76), bottle of 7.0 mL predilute (338A-78)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
control
thymus
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... DNTT(1791)
General description
TdT (terminale Desoxynukleotidyltransferase) ist eine matrizenunabhängige DNA-Polymerase,die Nukleotide zufällig zu Einzelstrang-DNA hinzufügt. Diese Randomisierung spielt eine Rolle beider erworbenen Immunität, indem sie die Diversität des Antigenrezeptors steigert und die Erzeugung vonImmunglobulinen und T-Zell-Antigenrezeptoren unterstützt. Die TdT-Immunreaktivität wird hauptsächlich im Thymus beobachtet. Anti-TdT wird oft eingesetzt, um lymphoblastische Lymphome zu visualisieren und wurde auchbei einigen Fällen von akuter myeloischer Leukämie festgestellt.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
TdT-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 338S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A Orazi et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 7(5), 582-586 (1994-06-01)
Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) represents a useful marker for the diagnosis of acute lymphoblastic leukemia and lymphoblastic lymphoma. It is usually assayed in fresh tissue or cell suspensions by enzyme analysis, immunofluorescence, or immunoperoxidase. We have obtained satisfactory staining for
A Practical Approach to Diagnosis, 312-316 (1990)
James A Strauchen et al.
International journal of surgical pathology, 11(1), 21-24 (2003-02-25)
To investigate the occurrence of lymphoid progenitor cells in human tonsils, we studied tonsils from children and adults by immunohistochemistry by using a panel of antibodies to antigens associated with lymphoid progenitor cells, including terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT), CD10 (CALLA)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 338A-74 | 0841683136989 |
| 338A-75 | 0841683136996 |
| 338A-72-VENT | 04061838385017 |
| 338A-78 | 0841683137023 |
| 338A-76 | 0841683137009 |
| 338A-77 | 0841683137016 |