Fortfahren mit
30398
Cytochrom c aus Rinderherz
≥95% (GE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder or crystals
Assay:
≥95% (GE)
Biological source:
bovine heart
biological source
bovine heart
assay
≥95% (GE)
form
powder or crystals
technique(s)
activity assay: suitable
impurities
≤5% cytochrome c reduced
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, dark red-brown
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CYCS(510767)
Preparation Note
mittels eines TCA-Verfahrens
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrom c aus Rinderherz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
30398-1G04061826666623
30398-250MG04061826666630