Fortfahren mit
27667
Kollagenasechromophor-Substrat
chromogenic, powder or crystals
Synonym(e):
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H52N10O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
812.91
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-086-1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagenasechromophor-Substrat, for use at 320 nm
description
for quantitative collagenase determination
Quality Segment
form
powder or crystals
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C38H52N10O8.2H2O/c1-24(2)21-29(33(50)42-22-32(49)47-19-7-12-30(47)34(51)43-28(36(53)54)11-6-18-41-37(39)40)44-35(52)31-13-8-20-48(31)38(55)56-23-25-14-16-27(17-15-25)46-45-26-9-4-3-5-10-26;;/h3-5,9-10,14-17,24,28-31H,6-8,11-13,18-23H2,1-2H3,(H,42,50)(H,43,51)(H,44,52)(H,53,54)(H4,39,40,41);2*1H2/b46-45+;;/t28-,29+,30+,31+;;/m1../s1
InChI key
PZUVBRODNGRBBH-UHGWVMIQSA-N
Biochem/physiol Actions
Collagenase chromophore-substrate is specifically cleaved by collagenase between the leucine and glycine residues. Digestion of the colored hydrophilic substrate leads to the colored fragment PAZ-Pro-Leu-OH (II) and the colorless tripeptide H-GJy-Pro-D-Arg-OH (III).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
276732766827674
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
description
for quantitative collagenase determination
description
-
description
-
description
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)