Fortfahren mit
26978
Cholinchlorid
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 83.90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
CHF 189.75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.62
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-655-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Grade:
reagent grade
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
CHF 83.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
color
colorless to white
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.015, λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Cholin-Acetyltransferase-Substrat
Biochem/physiol Actions
Choline is an essential nutrient, commonly grouped with the B complex vitamins, that plays key roles in many biological processes.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Restores cholinergic, biochemical and pharmacological activities in striata of decorticated rats[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7527C7527C1879
form
powder or crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
form
powder or crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholinchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Consolo et al.
Journal of neurochemistry, 54(2), 571-577 (1990-02-01)
Interruption of the corticostriatal pathway by undercutting the frontal cortex resulted after 2 weeks in a 40% reduction of basal acetylcholine (ACh) release in vivo, and in inhibition of the striatal sodium-dependent high-affinity uptake of choline (SDHACU) to the same
Elisabeth Traiffort et al.
Molecular aspects of medicine, 34(2-3), 646-654 (2013-03-20)
The Na(+)-independent, high affinity choline carrier system proposed to supply choline for the synthesis of cell membrane phospholipids was recently associated with SLC44 family members (SLC44A1-5) also called choline-like transporter family. SLC44A1 is widely expressed throughout the nervous system in
Sotirios Chondrogiannis et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 40(9), 1356-1364 (2013-05-15)
The aims of the study were (a) to evaluate the diagnostic role, by means of positive detection rate (PDR), of ¹⁸F-choline (CH) positron emission tomography (PET)/CT in patients with prostate cancer treated with radiotherapy, with curative intent, and suspicion of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
26978-25G04061826141618
26978-100G04061826141601