Fortfahren mit
2023
Liver concentrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 68.20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 220.00
CHF 187.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
CHF 68.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Level
form
powder
technique(s)
tissue processing: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Selectively soluble components of liver extracts were used in early nutritional studies of essential micronutrients.
Other Notes
Commercially dried liver extract containing B-factors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B05089019051280
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
human plasma
biological source
Porcine
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable, transfection: suitable
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A liver concentrate as a source of unrecognized vitamins required by the chick
Richardson, L.R., et al.
The Journal of Nutrition, 24, 65-72 (1942)
Adrienne E Campbell-Washburn et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 55(6), 1855-1863 (2021-10-21)
MRI T2* and R2* mapping have gained clinical acceptance for noninvasive assessment of iron overload. Lower field MRI may offer increased measurement dynamic range in patients with high iron concentration and may potentially increase MRI accessibility, but it is compromised
Adolfo Cruz-Reséndiz et al.
BMC biotechnology, 20(1), 1-1 (2020-01-22)
The use of biomaterials has been expanded to improve the characteristics of vaccines. Recently we have identified that the peptide PH(1-110) from polyhedrin self-aggregates and incorporates foreign proteins to form particles. We have proposed that this peptide can be used
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F14335-10G04061836830892
F14335-5G04061833611951
2023-500G04061833627037
2023-50G04061838764690
2023-100G04061838764683