Fortfahren mit
19697
Vitamin K1 2,3-epoxid
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(2,3-Epoxyphytyl)-menachinon, 1a,7a-Dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-naphth[2,3-b]oxiren-2,7-dion, 2,3-Epoxy-2,3-dihydro-2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthochinon, 2,3-Epoxyphyllochinon, Phyllochinonoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H46O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-022-9
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
(Liquid or Viscous Liquid)
color
colorless to green-yellow, colorless to green, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2(C/C=C(C)/CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C(O2)(C)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
InChI key
KUTXFBIHPWIDJQ-LKUDQCMESA-N
Biochem/physiol Actions
Vitamin K1 2,3-epoxide is a vitamin K derivative. It is a fat soluble vitamin produced by plants. Vitamin K is essential for blood coagulation. Vitamin K is rarely deficient in a human diet since it is continually recycled in our cells. Vitamin K 2,3-epoxide acts as a substrate for vitamin K 2,3-epoxide reductase (VKOR) complex. Elevated levels of serum vitamin K epoxide in patients is associated with familial multiple coagulation factor deficiency.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0633T1633SML1005
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
form
(Liquid or Viscous Liquid)
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
colorless to green-yellow, colorless to yellow
color
-
color
white
color
white to light brown
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
19697-10MG04061833424247
19697-50MG04061833458747
19697-100MG04061838762313
19697-500MG04061833498736