Fortfahren mit
19565
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin -sulfat
≥96% (HPLC), powder or crystals
Synonym(e):
(6S)-2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-4-tetrahydro-(1H)-pteridinon -sulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 109.00
CHF 92.65
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 435.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N5O3 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.25 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 92.65
ListenpreisCHF 109.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin -sulfat, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(NC[C@]([C@@H](O)[C@@H](O)C)([H])N2)NC(N)=N1.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4-,6-;/m0./s1
InChI key
YCBVHESKFWFUMG-NXYGYYFTSA-N
Biochem/physiol Actions
Important metabolite of the folate biosynthesis pathway. Stereochemistry of biopterin cofactor[1], tetrahydrobiopterin biosynthesis, regeneration and functions[2].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3727268903B2517
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
19565-10MG04061833228043
19565-50MG04061833228050