Fortfahren mit
18995
BioStab Peroxidase-Konjugat-Stabilisator
Synonym(e):
Peroxidase Konjugat-Stabilisator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 198.00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 613.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
CHF 198.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected
suitability
in accordance for identity (HPLC)
storage temp.
2-8°C
General description
BioStab Stabilizer is a multi-component solution for stabilization of peroxidase conjugate at elevated temperatures and high dilutions for long periods. It does not contain any protein, thus no disturbing interactions will appear.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S107555514PNS1010
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
impurities
DNases, none detected, proteases, none detected, RNases, none detected
impurities
-
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
impurities
-
suitability
in accordance for identity (HPLC)
suitability
-
suitability
corresponds for identity (HPLC)
suitability
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
18995-1L-F04061837123245
18995-250ML-F04061837120503