Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.37
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714196
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCS)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4S/c1-11(2,7-14)9(16)10(17)13-4-3-8(15)12-5-6-18/h9,14,16,18H,3-7H2,1-2H3,(H,12,15)(H,13,17)/t9-/m0/s1
InChI key
ZNXZGRMVNNHPCA-VIFPVBQESA-N
Application
- Structures of carboxylic acid reductase reveal domain dynamics underlying catalysis: This study investigates the structural and dynamic aspects of carboxylic acid reductase enzymes, which are relevant for the conversion processes involving (R)-pantetheine and related compounds (Gahloth et al., 2017).
Biochem/physiol Actions
Metabolite in carbapenem biosynthesis, pantothenate and CoA biosynthesis and biosynthesis of secondary metabolites.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (NT) | assay 99% | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| color white | color colorless | color - | color white to light brown |
| optical activity [α]/D 17±2°, c = 1 in H2O | optical activity [α]20/D +30±1°, c = 5% in H2O | optical activity - | optical activity - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 16702-500MG | 04061833498712 |
| 16702-50MG | 04061833458730 |
| 16702-10MG | 04061833424155 |