Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 416.00 CHF 291.20 |
Über diesen Artikel
CHF 291.20
ListenpreisCHF 416.00Sparen Sie 30%Quality Level
assay
≥80.0% (HPLC)
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN(CC(O)=O)[C@H](C(O)=O)CCC(N1CCCN(C(CC[C@@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O)=O)CCN(C(CCCCCN)=O)CCCN(C(CC[C@@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O)=O)CC1)=O)=O
InChI
1S/C43H68N8O22/c44-13-3-1-2-6-31(52)45-14-4-15-47(33(54)11-8-29(42(70)71)50(24-37(60)61)25-38(62)63)20-21-48(34(55)12-9-30(43(72)73)51(26-39(64)65)27-40(66)67)17-5-16-46(19-18-45)32(53)10-7-28(41(68)69)49(22-35(56)57)23-36(58)59/h28-30H,1-27,44H2,(H,56,57)(H,58,59)(H,60,61)(H,62,63)(H,64,65)(H,66,67)(H,68,69)(H,70,71)(H,72,73)/t28-,29-,30-/m0/s1
InChI key
SRHQOOQNBLZULK-DTXPUJKBSA-N
Application
- Reversible Markierung von Proteinen oder Zelloberflächen
- Nachweis und Analyse von Zielmolekülen
- Immobilisierung von Proteinen, Lipiden und Zellen auf Oberflächen
- Aufreinigung und Probenvorbereitung von Proteinen
- Kupplung mit mikroskopischen oder spektroskopischen Sonden (z. B. Fluorophore)
Features and Benefits
- Ein Komplex aus drei NTA-Gruppen stellt eine Bindung des His-Tags mit hoher Affinität sicher
- Die Bindungsaffinität ist etwa vier Größenordnungen höher als bei einwertigen Metallionenchelatbildnern
- Die Proteinbindung erfolgt stöchiometrisch
- tris-NTA ist als Aminogruppe oder Biotinkonjugate erhältlich
Legal Information
Sollten Sie dieses Produkt für andere Zwecke, die nicht durch diese Lizenz abgedeckt sind, verwenden wollen, kontaktieren Sie bitte QIAGEN Corporate Business Development unter [email protected].
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80.0% (HPLC) | assay ≥80.0% (HPLC) | assay - | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form powder | form crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 14136-100UG | 04061833471654 |