Fortfahren mit
09878
Ammoniummolybdat Tetrahydrat
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Ammonium-heptamolybdat, Molybdänsäure Ammoniumsalz Tetrahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 61.20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 162.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 542.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1235.86
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
EC Number:
234-320-9
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
CHF 61.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: molybdenum
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 360 nm in H2O at 0.05 M
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Application
  • In situ preparation of molybdenum-dioxide-incorporated carbonized silk fiber and its application in supercapacitors.: Diese Studie befasst sich mit der In-situ-Präparation von Molybdändioxid, das in karbonisierte Seidenfasern integriert ist. Sie demonstriert aufgrund der verbesserten elektrischen Eigenschaften und Stabilität dessen Anwendungsmöglichkeiten in Superkondensatoren (Ji et al., 2022).
  • Constructing the Mo(2)C@MoO(x) Heterostructure for Improved SERS Application.: In dieser Arbeit wird der Aufbau einer Mo(2)C@Moo(x)-Heterostruktur vorgestellt, die aufgrund ihrer überlegenen Struktureigenschaften eine signifikante Verbesserung der oberflächenverstärkten Raman-Streuung (SERS) darstellt (Lai et al., 2022).
Other Notes
Für die Bestimmung von Phosphor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
431346431346M1019
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (T)
assay
81.0-83.0% MoO3 basis, 99.98% trace metals basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis, 99.98% trace metals basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): passes test, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): passes test, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (T)
assay
81.0-83.0% MoO3 basis, 99.98% trace metals basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis, 99.98% trace metals basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): passes test, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): passes test, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniummolybdat Tetrahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E. Seaman
Methods in Enzymology, 12b, 218-218 (1968)
Xiao Zhang et al.
Science advances, 6(40) (2020-10-02)
The direct growth of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) with narrow chiral distribution remains elusive despite substantial benefits in properties and applications. Nanoparticle catalysts are vital for SWCNT and more generally nanomaterial synthesis, but understanding their effect is limited. Solid catalysts
Pradeep Verma et al.
Bioresource technology, 102(4), 3941-3945 (2010-12-24)
Pretreatments for enzymatic saccharification are crucial for the establishment of lignocellulosic biorefineries. In this study, we focused on ammonium ions and peroxometal complexes as potential delignifying agents. We first examined the pretreatment of beech wood with nine different ammonium salts
Global Trade Item Number
SKUGTIN
09878-100G04061838658074
09878-500G04061838658098
09878-25G04061838658081
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf