Fortfahren mit
09260
Atto 425-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
Streptavidin-Atto 425
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Ab HEUTE lieferbarvonBuchs
CHF 259.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 259.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥95% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Für die Entwicklung von Fluoreszenz-Bindungs-Assays zum Nachweis flüchtiger organischer Verbindungen sowohl in der flüssigen als auch in der Gasphase[1].
Analysis Note
unkonjugierter Farbstoffanteil ist < 5% bezogen auf die Gesamtfluoreszenz
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
02744RSTREP-RO49937
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
fluorescence
λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
water: 10 mg/L (mA405=100)
solubility
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
assay
≥95% (HPCE)
assay
-
assay
-
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Justyn W Jaworski et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(9), 4938-4943 (2008-03-28)
Susceptibility of chemical sensors to false positive signals remains a common drawback due to insufficient sensor coating selectivity. By mimicking biology, we have demonstrated the use of sequence-specific biopolymers to generate highly selective receptors for trinitrotoluene and 2,4-dinitrotoluene. Using mutational
Fluoreszierende Rhodamine und fluorogene Carbopyronine fur die STED-Mikroskopie lebender Zellen.
Butkevich, Alexey N.; et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 128(10), 3350-3355 (2016)
Analysis of replication factories in human cells by super-resolution light microscopy.
Cseresnyes, Z.; et al.
BMC Cell Biology, 10(1), 88-88 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
97865-5ML-F04061833325124
97865-10ML-F04061833325117
09260-1MG-F04061823353328