Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
technique(s)
cryopreservation: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
We offer freezing media that provides optimal cell survival/recovery after storage. Note that Human Epidermal Melanocytes require their own specialized freezing medium, while most other cells respond well to our regular freezing medium.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 040-50 | 04061838080424 |