Fortfahren mit
73009
ECC-ChromoSelect-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
E. coli Coliform Agar ChromoSelect, ECC Agar ChromoSelect
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
56 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 120.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
CHF 120.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , chromogenic mixture, 20.3 g/L , disodium hydrogen phosphate, 3.5 g/L , lactose, 2.5 g/L , monopotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L , neutral red, 0.03 g/L , peptone, special, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 3 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for coliforms
Application
HiCrome ECC Agar ist ein Differenzierungsmedium empfohlen zur mutmasslichen Identifikation von Escherichia coli und anderen Coliformen in Nahrungsmitteln und Umweltproben. Das chromogene Gemisch enthält zwei chromogene Substrate, das X-Glucuronid und Salmon-GAL. X-Glucuronid wird mittels β-Glucuronidase, produziert von Escherichia coli, gespalten. Salmon-GAL wird mittels dem Enzym Galactosidase gespalten, welche von den meisten Coliformen inkl. E. coli produziert wird. Kolonien: blau/violett
Preparation Note
Suspend 55.8 g in 1 litre distilled water. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C and pour into sterile petri plates
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
859277072281938
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for coliforms
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for coliforms
suitability
Escherichia Coli, coliforms, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
agar, 15 g/L , disodium hydrogen phosphate, 3.5 g/L , monopotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L , peptone, special, 5 g/L , yeast extract, 3 g/L , chromogenic mixture, 20.3 g/L , neutral red, 0.03 g/L , lactose, 2.5 g/L , sodium chloride, 5 g/L
composition
agar, 10.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 3.3 g/L , chromogenic mixture, 0.43 g/L , disodium hydrogen phosphate, 1 g/L , peptone, special, 6.0 g/L , sodium chloride, 2 g/L , sodium dihydrogen phosphate, 0.6 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , sorbitol, 1 g/L , Tergitol
7, 0.15 g/L , tryptophan, 1 g/L
composition
agar, 15 g/L , bile salt mixture, 1.5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , X-glucuronide, 0.075 g/L
composition
agar, 12 g/L , chromogenic mixture, 0.2 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 3 g/L , peptone, special, 3 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.7 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , tryptophan, 1 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
S A Omolajaiye et al.
BioMed research international, 2020, 4250165-4250165 (2020-12-10)
Diarrhea has been reported as the leading cause of childhood mortality and morbidity globally but with disproportionate impacts in developing nations. Among bacterial etiologic agents of diarrhea, diarrheagenic Escherichia coli is the main cause of the disease among children under
Global Trade Item Number
SKUGTIN
73009-56G-F04061832864990
Questions
  1. What USP or AOAC method does the ECC agar comply with?
    1 answer
    1. This product is not tested according to USP or AOAC methods.