Fortfahren mit
69732
Lithium-Mupirocin-Supplement
suitable for microbiology,
Selectively inhibits the growth of lactic acid bacteria
Synonym(e):
Lithium-Mupirocin -Lösung, Li-MUP, MUP-Ergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H43LiO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.56
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO 29981:2010
Quality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled), sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Leuconostoc spp., Streptococcus spp.
SMILES string
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
General description
Lithiummupirocin wird aus Pseudomonas fluorescens isoliert. Bei niedrigeren Konzentrationen weist es bakteriostatische Eigenschaften auf, während es bei höheren Konzentrationen bakterizid ist. Mupirocin wirkt gegen grampositive Bakterien wie Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), Lactobacilli, Lactococci, Streptococci und Leuconostocs. Mupirocin wurde in einer Studie zur Mupirocinresistenz in Mycoplasmabakterien eingesetzt. Mupirocin hemmt die Isoleucyl-tRNA-Synthetase, was schließlich zur Hemmung der Protein- und RNA-Synthese führt. Mupirocin-Lithiumsalz ist frei wasserlöslich.
Application
Lithiummupirocin-Ergänzung wird für die selektive Zählung von Bifidobacteria aus fermentierten Milchprodukten zusammen mit dem TOS-Propionat-Agar gemäß ISO 29981:2010 und IDF 220:2010 verwendet
Other Notes
Zusammensetzung:
(5 mL, ausreichend für 100 mL Medium)
Mupirocin 5 mg
steriles destilliertes Wasser 5.0 mL
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR34211448923M3806000
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
suitability
Lactobacillus spp., Leuconostoc spp., Lactococcus spp., Streptococcus spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterility
-
sterility
-
sterility
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Variation, viability and validity of bifidobacteria in fermented milk products.
Raeisi, Shahram Naghizadeh, et al.
Food Control, 34, 691-697 (2013)
J Gilbart et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 37(1), 32-38 (1993-01-01)
Mupirocin resistance in Staphylococcus aureus results from changes in the target enzyme, isoleucyl-tRNA synthetase (IRS). Twelve strains of S. aureus comprising four susceptible (MICs < or = 4 micrograms/ml), four intermediate level-resistant (MICs between 8 and 256 micrograms/ml), and four
Hyukmin Lee et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 75(3), 308-312 (2013-01-23)
In this study, we determined the prevalence of mupirocin and antiseptics resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) at a secondary- and a tertiary-care hospital in Korea. Mupirocin susceptibility test, ileS gene sequencing, and polymerase chain reaction for mupA, qacA/B, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5752-25MG04061832339986
A5752-250MG04061832339979
69732-10X5ML04061832786490
69732-5ML04061837396472
69732-25ML04061837396465
69732-10X25ML04061832786445