Fortfahren mit
52864
Natrium-1-hexansulfonat -Lösung
suitable for ion pair chromatography, concentrate, LiChropur, ampule
Synonym(e):
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3727014
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
quality
LiChropur, ampule
packaging
ampule of 25 mL
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.07, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 500 nm Amax: 0.01
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
General description
Concentrate for 6x1 L ready-to-use solution. Dilute contents of one ampule (~0.3 M) to 1 L with HPLC grade water to obtain a 0.005 M eluent solution.
Application
Sodium 1-hexanesulfonate may be used as an ion-pairing reagent for the determination of L-carnitine in food supplement formulations by ion-pair chromatography with indirect conductimetric detection.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
528625183298479
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
cationic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
ampule of 25 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
ampule of 25 mL
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.07, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 500 nm Amax: 0.01, λ: 220 nm Amax: 0.04
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
UV absorption
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)