Fortfahren mit
52097
Xylenolorange Dinatriumsalz
for spectrophotometric determination of metal ions
Synonym(e):
3,3′-Bis-[N,N-bis(-carboxymethyl)-aminomethyl]-o-cresolsulfonphthalein Dinatriumsalz, o-Kresolsulfonphthalein-3′3″-bis-methyliminodiessigsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 68.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H30N2Na2O13S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
716.62
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
23151816
CHF 68.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
quality
for spectrophotometric determination of metal ions
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
[Na].[Na].Cc1cc(cc(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)
InChI key
ORZHVTYKPFFVMG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.08677398187N0128
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
quality
for spectrophotometric determination of metal ions
quality
-
quality
-
quality
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)