Fortfahren mit
14432
Trypton-Soja-Agar – Dehydrierte Kulturmedien
NutriSelect® Plus, (Vegitone), powder, suitable for microbiology
Synonym(e):
CASO Agar, Vegiton, Sojabohnen-Casein Hydrolysat- Agar, Vegiton, TSA, Vegiton, Trypton Soja-Agar, Vegiton, Vegiton Tryptisch Soja-Agar, CASO-Agar, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 113.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171605
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Form:
powder
Suitability:
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Application(s):
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial hygiene
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary, microbiology
CHF 113.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
biological source
(Vegitone)
sterility
non-sterile
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , papaic digest of soyabean meal, 5.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , tryptone (vegetable), 15.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
7.3±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial hygiene
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary, microbiology
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Application
Vegiton Caseinpepton-Sojapepton-Agar ist ein Allzweckmedium, das zur Kultivierung von einer Vielzahl von Mikroorganismen verwendet wird. Dieses Medium enthält keine Materialien tierischen Ursprungs.
Preparation Note
Suspend 40.0 g in 1000 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. If desired, aseptically add 5% v/v defibrinated blood in previously cooled medium (45-50°C).
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
220915141422095
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial hygiene
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
surface monitoring
veterinary, microbiology
application(s)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring, microbiology
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary
water monitoring, microbiology
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
suitability
Enterococcus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms, Haemophilus spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for Escherichia coli
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Cronobacter spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
Micrococcus spp., nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Salmonella spp., nonselective for Serratia spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (Fastidious organisms), nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
agar, 15.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , papaic digest of soyabean meal, 5.0 g/L , tryptone (vegetable), 15.0 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein peptone (pancreatic), 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , soya peptone (papainic), 5 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , lecithin, 0.7 g/L , papaic digest of soyabean meal, 5 g/L , peptone from casein, 15 g/L , polysorbate 80 (Tween® 80), 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein peptone, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , soy peptone, 5 g/L
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14432-500G-F04061838735546