Fortfahren mit
08503
Fmoc-D-Cys(Trt)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-S-trityl-D-cystein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 136.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H31NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.71
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 136.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m1/s1
InChI key
KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.5234845931347695
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
thiol
functional group
-
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Cys(Trt)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)