Fortfahren mit
08482
X- + V-Faktor-Scheiben
suitable for microbiology
Synonym(e):
Differenzierungsscheiben X + V Faktoren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 discs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 28.90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
CHF 28.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
technique(s)
microbe id | growth & motility: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Haemophilus spp. (species), Haemophilus spp.
General description
Mitglieder der Haemophilus-Familie brauchen Haemin (X Factor) und/oder Nicotinamid-adenin-dinucleotid (V-Factor). Zusammen mit dem X Factor (Fluka® 77148) und dem V Factor (Fluka 89788), dem Bedarf von einem oder beiden Faktoren, ist es die wichtigste Methode zur Differenzierung dieses Organismus. Haemophilus-Spezies, die beide Faktoren benötigen, wachsen nur unmittelbar neben den X + V Faktor-Scheiben.
Packaging
Sterile Filterpapierscheiben (50 Stück, Durchmesser 6 mm) imprägniert mit Wachstumsfaktoren (Haemin, Nicotinamid-adenin-dinucleotid).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LIF20057714889788
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
microbe id | growth & motility: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
microbe id | growth & motility: suitable
technique(s)
microbe id | growth & motility: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
suitability
Haemophilus spp. (species)
suitability
-
suitability
Haemophilus spp. (species)
suitability
Haemophilus spp. (species)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803068002504022536378053
803068000004022536378046
803068010004022536378060
803068000104027269276232
140732-100ML04061838733634
140732-25ML04061838733658
394963-10X1ML04061831982770
394963-25ML04061831982787
140732-500ML04061838733665
140732-2.5L04061838733641
394963-5ML04061831982794
394963-1ML04061837809279
803068050004027269074982
08482-50DISCS-F04061838652447