Fortfahren mit
ROAHA
Roche
Anti-HA (12CA5)
from mouse IgG2bκ
Synonym(e):
Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12CA5, monoclonal
Application:
Citations:
13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12CA5, monoclonal
assay
>90% (HPLC and SDS-PAGE)
form
frozen liquid (11666606001), lyophilized (11583816001)
packaging
pkg of 200 μg (11583816001), pkg of 5 mg (11666606001 [1 ml])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
5 mg/ml (11666606001)
isotype
IgG2bκ
epitope sequence
YPYDVPDYA
storage temp.
−20°C
General description
Hämagglutinin HA ist ein dominantes Antigen auf der Influenzavirusoberfläche. HA ist ein Homotrimer, bei dem jeder Monomer als einzelnes Polypeptid erstellt wird. Dieser Monomer wird durch die Wirtsprotease in zwei Untereinheiten gespalten (HA1 und HA2). Das HA-Gen ist auf Segment 4 des Influenza-B-Virusgenoms lokalisiert.
Immunogen
Aminosäuren 98–106 vom Hämagglutininprotein des Humaninfluenzavirus.
Application
Anti-HA (12CA5) wird eingesetzt für den Nachweis von nativem Influenza-Hämagglutininprotein und rekombinanten HA-markierten Proteinen mittels:
  • Dot-Blots
  • Immunchemie[1]
  • Immunpräzipitation[2]
  • Western-Blots[3]
Hinweis: Anti-HA (12CA5) eignet sich für Experimente, bei denen Empfindlichkeit keine kritische Rolle spielt. Für empfindlichere Nachweise in Western-Blots mit einer zehnfach niedrigeren Konzentration eignet sich Anti-HA High Affinity (3F10).
Biochem/physiol Actions
Die Membranfusion und Rezeptorbindungswirkung sind die Hauptfunktionen von Hämagglutinin (HA) und unterstützen das Eindringen und die Infektion durch das Virus. HA ist ein Glykoprotein des Influenzavirus, welches die Membranfusion und die Rezeptorbindungsfunktionen während des Eindringen des Virus und der Infektion reguliert. Das Virus dringt mittels Endozytose und die nachfolgende durch das HA-Antigen vermittelte Membranfusion in die Wirtszelle ein. HA spielt in der viralen Pathogenese und der Reaktion des Wirts auf die Virusinfektion eine bedeutende Rolle.
Anti-HA (12CA5) erkennt die vom Humaninfluenza-Hämagglutininprotein (HA-Protein) abgeleitete 9-Aminosäuresequenz YPYDVPDYA. Dieses Epitop wird auch in Fusionsproteinen erkannt, unabhängig von seiner Position (N-terminal, C-terminal oder intern).
Preparation Note
11 583 816 001: 0,5 mL PBS hinzugeben, um eine Endkonzentration von 0,4 mg/mL zu erhalten.
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration eines Konjugats hängt von der Anwendung und dem Substrat ab.
Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen:
  • Dot-Blot: 0,1 bis 1 μg/mL
  • Immunfluoreszenz: 1–10 μg/mL
  • Western-Blot: 0,1 bis 1 μg/mL
Analysis Note
Jede Charge Anti-HA-Antikörper wird auf ihre Immunreaktivität und Reinheit im Vergleich zu einem Referenzstandard geprüft.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3663ROAHAHASAB1306169
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
clone
12CA5, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
clone
3F10, monoclonal
clone
polyclonal
form
frozen liquid (11666606001), lyophilized (11583816001)
form
-
form
lyophilized
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1166660600104061838704450
1158381600104061838251060