Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 95.40 | |
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 453.00 | |
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 863.00 CHF 759.44 | |
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 3’230.00 |
Über diesen Artikel
CHF 95.40
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4701), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4703), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4702), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4715)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio™, for use with StepOne™, for use with StepOnePlus™
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Hervorragende Differenzierung zwischen heterozygoten und homozygoten Allelen
- Diskrete Cluster in SNP-Genotypisierungsassays
Erzielung ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und Effizienz:
- Schnelle, leistungsstarke fünffarbige Multiplex-PCR
- Erzielung ähnlicher Abundanzlevel mit niedrigen Kopienzahlen
- Breiter dynamischer Bereich mit bis zu 10 Größenordnungen
Erhöhte Flexibilität:
- Kompatibel sowohl mit Standard- als auch Schnellzyklusprotokollen, Aufrechterhaltung genauer Quantifizierung
Einige Anmerkungen:
- Diese Kits sind mit allen fluorogenen sondenbasierten Technologien kompatibel, einschließlich Hybridisierungssonden (z. B. FRET), Hydrolysesonden (z. B. TaqMan®) und Verdrängungssonden (z. B. Molecular Beacons).
- 20 Sekunden anfängliche Denaturierung bei 95 °C sind für die Aktivierung des Enzyms ausreichend; für eine optimale Denaturierung komplexer Targets kann jedoch eine Denaturierung von bis zu 3 Minuten erforderlich sein.
- Für einen 3-Schritt-Zyklus sind insgesamt 30 Sekunden für Annealing/Extension/Datenerfassung anzuwenden.
- Für einen 3-Schritt-Zyklus sind 20 Sekunden für das Primer-Annealing und 1 Sekunde für die Extension/Datenerfassung anzuwenden.
- Das Volumen darf 25 μl nicht überschreiten.
Preparation Note
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) bleibt über 30 Gefrier-/Auftau-Zyklen hinweg stabil. Stellen Sie bei Nichtgebrauch der Reagenzien sicher, dass diese bei -20 °C vor Lichteinwirkung geschützt gelagert werden. Die Reagenzien sind vor Licht geschützt im Dunkeln bei 4 °C mindestens eine Woche haltbar und können bei dieser Temperatur für den baldigen Gebrauch aufbewahrt werden, solange sie nicht mit Mikroorganismen und/oder Nukleasen kontaminiert werden.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable |
| compatibility for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with QuantStudio™, for use with StepOnePlus™, for use with Agilent Mx3005P, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with StepOne™, for use with Applied Biosystems® 7700 | compatibility for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio™ | compatibility for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with StepOne™, for use with StepOnePlus™ | compatibility - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions | usage - | usage sufficient for 500 reactions |
| shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life - |
| feature hotstart, dNTPs included | feature dNTPs included, hotstart | feature - | feature dNTPs included: no, hotstart: no |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA PROBE FAST
Nur Kit-Komponenten
- KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
- 50X ROX™ High Reference Dye
- 50X ROX™ Low Reference Dye
- reaction buffer
- dNTPs
- MgCl2 5 mM
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| KK4703 | 04061838087072 |
| KK4701 | 04061838087058 |
| KK4702 | 04061838087065 |
| KK4715 | 04061837897559 |