Fortfahren mit
TMTP14250
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Isopore Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
20 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften und Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: TMTP
Filtertyp: Siebfilter
Application
  • Parasitologie
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Überwachung der Luftqualität
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMTP04700TMTP09030TMTP02500
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
parameter
140 °C max. temp., 50 L/min-cm2-psi air flow rate, 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, 550 mL/min-cm2 water flow rate (typical flow rate at 10 psi)
diam.
142 mm
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
25 mm
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size