Fortfahren mit
TK-1L-BK
Anti-C (Klon MS-33), Blutgruppenbestimmungsreagens
Anti-c from the clone MS-33, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Vorratsreagenz – RHCE (Rh)-Spezifitäten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
MS-33, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
human
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
MS-33, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
concentration
45-60 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Application
Bulk
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplatten-, Gel- und Säulentechniken
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3