Fortfahren mit
SLGN033
Millex-Nylon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-GN-Spritzenvorsatzfilter, Nylon-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 344.00
250 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 988.00
1000 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3’220.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.2 μm
Diam.:
33 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
Nylon membrane, polypropylene housing
CHF 344.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
Nylon membrane, polypropylene housing
agency
suitable for DIN 23702-1, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 537.1
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge), hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
UHPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
purple
pore size
0.2 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
General description
Non-sterile Millex-GN Syringe Filters with 0.20 µm Nylon Membrane
Millex-GN filters are specifically designed for the efficient filtration of aqueous and organic solvents. Featuring an 0.20 µm nylon membrane, these Millex-GN filters are HPLC-certified for low levels of UV-absorbing extractables.
Application
  • Sample filtration prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and mass spec
  • Solvent filtration
  • Clarification of aqueous and organic solutions
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLGNX13SLHN033SLGNX13TL
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
pore size
0.2 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
diam.
33 mm
diam.
13 mm
diam.
33 mm
diam.
13 mm
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, outlet tube
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Visualizza i dati relativi agli estraibili fluorurati, al recupero e ai prodotti di filtrazione raccomandati per l'analisi dei PFAS utilizzando l'EPA 537.1 modificato.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Validazione dei filtri per siringa in PES Millex® nell’analisi di PFAS in campioni di acqua mediante il metodo EPA 537.1
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLGN033NB04053252361357
SLGN033NK04053252360268
SLGN033NS04053252725838