Fortfahren mit
SCC326
3dGRO®-Duodenalorganoide, Alter 55 (Prep 89-D)
Normal, Duodenum, Age: 55, Male, Mutation: None
Synonym(e):
intestinal organoids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’730.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106509
CHF 2’730.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human (duodenum)
description
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
male
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
(duodenum)
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
Aus Patienten gewonnene Organoide (PDO, patient derived organoids) sind neuartige In-vitro-3D-Zellmodelle, welche die ursprüngliche Gewebephysiologie und molekulare Pathologie konservieren und dadurch eine klinisch relevante Alternative zu traditionellen 2D-Zelllinien sowie ein wirksames Tool zum optimieren und verringern von Tiermodellen darstellt. PDO können aus Biopsien oder reseziertem Gewebe erwachsener Patienten, die native LGR5+-Stammzellenpopulationen enthalten und mit EZM-reichem Substrat unter Verwendung von spezialisierten Organoidmedien wie mit L-WRN konditionierten Medien kultiviert wurden, gewonnen werden. Adulte Gewebe aus Organoiden sind in Langzeitkulturen phänotypisch und genetisch stabil und stellen reifere Phänotypen im Vergleich zu Organoiden aus iPSC dar. Nicht zuletzt können PDO die klinische Reaktion von Patienten auf Chemotherapeutika voraussagen.
Wir haben nun eine umfassende Biobank mit hochgradig charakterisierten, aus Gewebe gewonnenen humanen gastrointestinalen Organoiden aus gesunden und erkrankten Patienten im Angebot. Die Darmorganoid-Biobank enthält mehr als 50 hochgradig charakterisierte Darmorganoide aus sowohl gesunden als auch erkrankten Patienten, die aus mehreren Regionen des Verdauungssystems, einschließlich dem Dünndarm (Duodenum, Ileum), Magen, Rektum und Darm, entnommen wurden.
Zelllinieneigenschaften
  • Geschlecht: Männlich
  • Alter: 55 Jahre
  • Organ: Zwölffingerdarm
  • Erkrankung: Gesund
Packaging
≥1.500 lebensfähige Organoide/Fläschchen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Organoide können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC316SCC320SCC325
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Normal)
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
biological source
human (duodenum)
biological source
human (duodenum)
biological source
human (duodenum)
biological source
human colon
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
gender
male
gender
female
gender
female
gender
male
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c