Fortfahren mit
SCC265
Huh-7.5 Tet-On humane Leberzellkarzinomzelllinie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Growth mode:
N/A
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
packaging
vial of >1X10⁶ cells
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
  • Jedes Fläschchen enthält > 1 x 106 lebensfähige Zellen.
  • Die Zellen sind negativ für Infektionskrankheiten, geprüft durch einen Human Essential CLEAR Panel von Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Die Zellen sind nachweislich menschlichen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Maus, Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster und nicht-humane Primaten (NHP), geprüft durch einen Contamination CLEAR Panel von Charles River Animal Diagnostic Services
  • Die Zellen sind negativ für Mykoplasmakontaminationen.
  • Jede Charge Zellen wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die einzigartige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Huh-7 ist eine gut differenzierte Karzinomzelllinie aus Hepatozyten, die aus dem Lebertumor eines 57-jährigen japanischen Mannes gewonnen wurde (Nakabayashi, 1982). Die aus Huh-7 gewonnene Zelllinie Huh-7.5 ist sehr tolerant gegenüber der RNA-Replikation des subgenomischen und genomischen Hepatitis-C-Virus (HCV) (Blight et al. 2002) und wird inzwischen für die Produktion von HCV mit hoher Ausbeute sowie für Studien von Viruziden auf industriellem Maßstab eingesetzt. Die Huh-7.5 Tet-On humane Leberzellkarzinomzelllinie wurde durch retrovirale Transduktion aus Huh-7.5-Zellen erzeugt, um das Tet-On-3G-Transaktivatorprotein zu exprimieren und die anschließende Doxycyclin-regulierte transgene Expression zu ermöglichen, um die Untersuchung der subzellulären Wechselwirkungen zwischen HCV und seinem Wirt zu unterstützten (Luna, 2015; Takacs, 2017).
Features and Benefits
Huh-7.5 Tet-On humane Leberzellkarzinomzelllinie ist nützlich für Studien und Herstellung des Hepatitis-C-Virus (HCV).
Preparation Note
Die Zellen sollten bis zum Gebrauch in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c