Fortfahren mit
SCC147
Humane papilläre Schilddrüsenkarzinom-Zelllinie TPC-1
Human
Synonym(e):
TPC1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Humane papilläre Schilddrüsenkarzinom-Zelllinie TPC-1, TPC-1 human papillary thyroid carcinoma cell line is a highly characterized model for thyroid cancer research.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Schilddrüsenkarzinome sind die am häufigsten vorkommenden endokrinen Karzinome, deren Auftreten in vielen Ländern rasant zunimmt. Menschenmodelle von differenzierten Schilddrüsenkarzinomen sind von unschätzbarem Wert zur Beurteilung der Signalwege und Mechanismen, die zur Karzinogenese der Schilddrüse beitragen.
Literatur:
1 Davies L, Welch HG (2006). Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973–2002. JAMA 295(18): 2164–2167.
2. Pilli T, et al. (2009). Potential utility and limitations of thyroid cancer cell lines as models for studying thyroid cancer. Thyroid 19(12): 1333–1342.
3. Meireles AM, et al. (2007). Molecular and genotypic characterization of human thyroid follicular cell carcinoma-derived cell lines. Thyroid 17(8): 707–715.
4. Rudzińska M, et al. (2014). The role of podoplanin in the biology of differentiated thyroid cancers. PLoS One 9(5): e96541.
5. Tanaka J, et al. (1987). Establishment and biological characterization of an in vitro human cytomegalovirus latency model. Virology 161(1): 62–72.
6. Ishizaka Y, et al. (1989). Presence of aberrant transcripts of ret proto-oncogene in a human papillary thyroid carcinoma cell line. Jpn J Cancer Res 80(12): 1149–1152.
TPC-1 ist eine in vielen Publikationen beschriebene und gut charakterisierte Zelllinie, die aus papillären Schilddrüsenkarzinomen von weiblichen Patientinnen isoliert wird (6). Das Genom von TPC-1 weist die RET/PTC1-Neuanordnung auf, die bei etwa 20 % der sporadischen papillären Karzinome bei Erwachsenen auftritt (2). TPC-1 beherbergt einen stillen Polymorphismus in H-RAS und gilt als Wildtyp der Sequenzen BRAF, CNBB1, EGFR, K-RAS, RAF-1, PI3K und TRHB (3). TPC-1-Zellen produzieren Thyroglobulin (Tg) und exprimieren den schilddrüsenspezifischen Differenzierungsmarker PAX8 sowie den Tumorprogressionsfaktor Podoplanin (4). Darüber hinaus wurde TPC-1 als In-vitro-Modell für die Latenz des humanen Cytomegalovirus verwendet, das potenziell zu bestimmten Krebsarten des Menschen beiträgt (5). Daher gilt die Zelllinie TPC-1 als hervorragendes System zur Untersuchung der Mechanismen der Karzinogese der Schilddrüse.
Application
Die humane papilläre Schilddrüsenkarzinom-Zelllinie TPC-1 ist ein gut charakterisiertes Modell für die Schilddrüsenkrebsforschung.
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Forschungskategorie
Krebs
Onkologie
Biochem/physiol Actions
Krebszellen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.
• Die Zellen werden mit dem humanen Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen menschlichen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Maus, Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster oder nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Jede Zellpartie wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC070SCC180SCC139M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
shipped in
ambient
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c