Fortfahren mit
PUMPKIT01
Pumpenverbinder-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104214
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
General description
Dieses Wasseraufbereitungszubehör wird verwendet, um eine Pumpe mit der Auslaufarmatur mit hohem Durchfluss von Polyethylen (PE)-Lagertanks mit 30, 60 oder 100 l zu verbinden.